missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DFFA, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse Polyclonal Antibody
Brand: Abnova H00001676-B01P.50ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: MEVTGDAGVPESGEIRTLKPCLLRRNYSREQHGVAASCLEDLRSKACDILAIDKSLTPVTLVLAEDGTIVDDDDYFLCLPSNTKFVALASNEKWAYNNSDGGTAWISQESFDVDETDSGAGLKWKNVARQLKEDLSSIILLSEEDLQMLVDAPCSDLAQELRQSCATVQRLQHTLQQVLDQREEVRQSKQLLQLYLQALEKEGSLLSKQEESKAAFGEEVDAVDTGISRETSSDVALASHILTALREKQAPELSLSSQDLELVTKEDPKALAVALNWDIKKTETVQEACERELALRLQQTQSLHSLRSISASKASPPGDLQNPKRARQDPTSpecifications
| DFFA | |
| Polyclonal | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| NM_004401 | |
| DFFA | |
| DFFA (NP_004392.1, 1 a.a. ∼ 331 a.a) full-length human protein. | |
| RUO | |
| 1676 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| Purified |
| Immunofluorescence, Western Blot | |
| Unconjugated | |
| DNA fragmentation factor, 45kDa, alpha polypeptide | |
| DFF-45/DFF1/ICAD | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering