missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DFF40/CAD Antibody, DyLight 594, Novus Biologicals™

Product Code. 18421024 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18421024 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18421024 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176948DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

DFF40/CAD Polyclonal antibody specifically detects DFF40/CAD in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen DFF40/CAD
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CADCaspase-activated nuclease, Caspase-activated deoxyribonuclease, Caspase-activated DNase, CPANDNA fragmentation factor 40 kDa subunit, DFF-40DFF40DFF2DNA fragmentation factor subunit beta, DNA fragmentation factor, 40kDa, beta polypeptide (caspase-activated DNase), EC 3.-
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a peptide corresponding to 18 amino acids near the center of murine CAD. The immunogen is located within amino acids 130 - 180 of DFF40. Amino Acid Squence: GLESRFRNKSGYLRYSC
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1677
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.