missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dexamethasone Sodium Phosphate, TRC

Product Code. 30040756
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30040756 100 mg 100mg
18030240 500 mg 500mg
18053450 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040756 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD298898100MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 2392-39-4
Molecular Formula C22 H28 F O8 P . 2 Na
Molecular Weight (g/mol) 516.4
Synonym Dexamethasone Sodium Phosphate, (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione sodium salt (1:2), (11β,16α)-9-Fluoro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(phosphonooxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-(dihydrogen phosphate) disodium salt, 9-Fluoro-11β,17,21-trihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 21-phosphate disodium salt, Ak-Dex, Baldex, Colvasone, Corson, Corson (pharmaceutical), Dalalone, Decadron phosphate, Decdan, Dexabene, Dexacort, Dexadreson, Dexagel, Dexagro, Dexamethasone 21-(disodium phosphate), Dexamethasone 21-phosphate disodium salt, Dexamethasone disodium phosphate, Dexamethasone phosphate disodium salt, Dexamethasone phosphate sodium salt, Dexamethasone sodium phosphate, Dexamethazone sodium phosphate, Dezone, Disodium dexamethasone 21-monophosphate, Disodium dexamethasone 21-phosphate, Disodium dexamethasone phosphate, Maxidex Ointment, Megacort, Onadron, Orgadrone, Sodium dexamethasone phosphate, Soldesam, Solu-Deca, Solu-Decadron, Spersadex, Turbinaire
IUPAC Name disodium;[2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] phosphate
SMILES [Na+].[Na+].C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COP(=O)([O-])[O-]

Spécification

Quantity 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1
Formula Weight 516.1301
Chemical Name or Material Dexamethasone disodium phosphate
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.