missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmoglein-3 Antibody (5H10), Janelia Fluor™ 646, Novus Biologicals™

Product Code. 18374756 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18374756 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18374756 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP311310JF646

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigen Desmoglein-3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 5H10
Conjugate Janelia Fluor 646
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human DSG3 extracellular protein fragment
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1830
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.