missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desmoglein-3 Antibody (5H10), Biotin, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18364042 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18364042 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18364042 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP311310B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Desmoglein-3 Monoclonal antibody specifically detects Desmoglein-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Desmoglein-3
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone 5H10
Conjugate Biotin
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation PBS
Gene Alias Cadherin family member 6, CDHF6130-kD pemphigus vulgaris antigen, desmoglein 3, desmoglein 3 (pemphigus vulgaris antigen), desmoglein-3, DKFZp686P23184,130 kDa pemphigus vulgaris antigen, pemphigus vulgaris antigen, PVA
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant human DSG3 extracellular protein fragment
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers, Extracellular Matrix, Immune System Diseases, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1830
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.