missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desethylamiodarone Hydrochloride, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | N-Desethylamiodarone HCl |
| CAS | 96027-74-6 |
| Analyte or Component Names | N-Desethylamiodarone HCl |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C23 H25 I2 N O3 . Cl H |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride (Desethylamiodarone Hydrochloride), Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP), Amiodarone Imp. B (EP), (2-Butylbenzofuran-3-yl)[4-[2-(ethylamino)ethoxy]-3,5-diiodophenyl]methanone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Desethylamiodarone Hydrochloride, Amiodarone Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Amiodarone Impurity B as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C23H25I2NO3.ClH/c1-3-5-9-20-21(16-8-6-7-10-19(16)29-20)22(27)15-13-17(24)23(18(25)14-15)28-12-11-26-4-2;/h6-8,10,13-14,26H,3-5,9,11-12H2,1-2H3;1H |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | Cl.CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCCNCC)c(I)c3 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?