missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Dermatan Sulfate (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H23NO15S.2Na/c1-3(17)15-5-10(9(30-31(24,25)26)4(2-16)27-13(5)23)28-14-8(20)6(18)7(19)11(29-14)12(21)22;;/h4-11,13-14,16,18-20,23H,2H2,1H3,(H,15,17)(H,21,22)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/t4?,5?,6?,7-,8?,9+,10?,11?,13-,14+;;/m0../s1 |
| Chemical Name or Material | Chondroitin sulfate B sodium salt |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?