missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Deoxypseudouridine
Specifikationer
Specifikationer
| Molecular Weight (g/mol) | 228.2 g/mol |
| Product Type | Reference compound |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Purity | 98.0% |
| Quantity | 1 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 37 mg/mL (162.14 mM) |
| CAS | 39967-60-7 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?