missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dengue Virus 2 Envelope Antibody [PE] - (Domain III), (New Guinea C/PUO-218 hybrid), Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-33164PE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Dengue Virus 2 Envelope Polyclonal antibody specifically detects Dengue Virus 2 Envelope in Virus samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Specifica
| Dengue Virus 2 Envelope | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| Virus | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| PE | |
| Dengue 2 envelope;Dengue envelope;envelope protein, Envelope protein E | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Dengue Virus 2 Envelope - (Domain III), (New Guinea C/PUO-218 hybrid) (RefSeq#: AAC59274.1; Met578-Gln680). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto