missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Deguelin, MedChemExpress
Description
Deguelin, a naturally occurring rotenoid, acts as a chemopreventive agent by blocking multiple pathways like PI3K-Akt, IKK-NF-κB, and MAPK-mTOR-survivin-mediated apoptosis. Deguelin binding to Hsp90 leads to a decreased expression of numerous oncogenic proteins, including MEK1/2, Akt, HIF1α, COX-2, and NF-κB.
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Deguelin |
| CAS | 522-17-8 |
| Color | Light Yellow |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H22O6 |
| Quantity | 10 mg |
| Synonym | (-)-Deguelin (-)-cis-Deguelin |
| Solubility Information | DMSO : 100 mg/mL (253.54 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1[C@]2([H])[C@](COC3=CC(OC)=C(OC)C=C32)([H])OC4=C5C=CC(C)(C)OC5=CC=C14 |
| Molecular Weight (g/mol) | 394.42 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?