Learn More
DDX41 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP1-89297
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DDX41 Polyclonal specifically detects DDX41 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| ABSDEAD-box protein abstrakt, DEAD (Asp-Glu-Ala-Asp) box polypeptide 41, DEAD box protein 41, DEAD box protein abstrakt homolog, EC 3.6.1, EC 3.6.4.13,2900024F02Rik, MGC8828, probable ATP-dependent RNA helicase DDX41, putative RNA helicase | |
| Affinity Purified | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 0.1 mL | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido