missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ DDX25 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Specifica
| Accession Number | AAH50360 |
| For Use With (Application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
| Formulation | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gene ID (Entrez) | 29118 |
| Molecular Weight (g/mol) | 78.87 |
| Name | DDX25 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| pH Range | 8 |
| Preparation Method | In vitro wheat germ expression system |
| Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto