missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DC-LAMP Antibody (007), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18428675 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18428675 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18428675 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP289553MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

DC-LAMP Monoclonal antibody specifically detects DC-LAMP in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen DC-LAMP
Applications Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone 007
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Dilution Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD208 antigen, DC-LAMP, DCLAMPDC-lysosome-associated membrane glycoprotein, LAMP, LAMP-3, lysosomal-associated membrane protein 3DC LAMP, lysosome-associated membrane glycoprotein 3, Protein TSC403, TSC403CD208
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human DC-LAMP (Accession#: NP_055213.2; Lys28-Thr381).
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Dendritic Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 27074
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.