missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DARS Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18388336 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18388336 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18388336 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP300268AF532

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

DARS Polyclonal specifically detects DARS in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen DARS
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 532
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias aspartate tRNA ligase 1, cytoplasmic, Aspartate--tRNA ligase, aspartyl-tRNA synthetase, aspartyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, aspRS, Cell proliferation-inducing gene 40 protein, cell proliferation-inducing protein 40, DKFZp781B11202, EC 6.1.1.12, MGC111579
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant DARS (P14868; Met1-Pro501).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1615
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.