missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dact1 Antibody (OTI13H4) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Product Code. 30689138 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30689138 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30689138 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP344918JF669

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Dact1 Monoclonal antibody specifically detects Dact1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Dact1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone OTI13H4
Conjugate Janelia Fluor 669
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias DAPPER, dapper, antagonist of beta-catenin, homolog 1 (Xenopus laevis), DAPPER1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin (xenopus), DPR1dapper homolog 1, antagonist of beta-catenin, FRODOdapper homolog 1, HDPR1, Hepatocellular carcinoma novel gene 3 protein, heptacellular carcinoma novel gene 3, HNG3, THYEX3
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 289-555 of human DACT1(NP_057735) produced in E.coli.
Purification Method >95%
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51339
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.