missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6, TRC

Product Code. 30361138
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
Unit Size:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30361138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30361138 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD29650210MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Add to basket
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Chemical Name or Material D,L-O-Desmethyl Venlafaxine-d6
CAS 1020719-35-0
Purity Grade Notes HPLC
Molecular Formula C16H19D6NO2
Quantity 10 mg
Synonym 4-[2-(Dimethylamino)-1-(1-hydroxycyclo-hexyl)ethyl]phenol-d6
InChI Formula InChI=1S/C16H25NO2/c1-17(2)12-15(13-6-8-14(18)9-7-13)16(19)10-4-3-5-11-16/h6-9,15,18-19H,3-5,10-12H2,1-2H3/i3D2,4D2,5D2
SMILES OC1(CC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1)C(CN(C)C)C2=CC=C(O)C=C2
IUPAC Name 3,3,4,4,5,5-hexadeuterio-1-[2-(dimethylamino)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 269.41
Formula Weight 269.2262
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.