missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium, MedChemExpress
Beschreibung
D-α-Hydroxyglutaric acid disodium is a weak competitive antagonist of α-ketoglutarate (α-KG) and inhibits multiple α-KG-dependent dioxygenases with a Ki of 10.87 mM. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium increases reactive oxygen species (ROS) production. D-α-Hydroxyglutaric acid disodium binds and inhibits ATP synthase and inhibits mTOR signaling.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | D-α-Hydroxyglutaric acid disodium |
| Physical Form | Powder |
| CAS | 103404-90-6 |
| Color | Off-White |
| Quantity | 25 mg |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C5H6Na2O5 |
| For Use With (Application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonym | Disodium (R)-2-hydroxyglutarate |
| Solubility Information | H2O : 75 mg/mL (390.46 mM; Need ultrasonic) |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?