missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
D-Fructose-1,2-13D2, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemical Name or Material | D-Fructose-1,2-13C2 |
| Molecular Formula | 13C2 C4 H12 O6 |
| Quantity | 100 mg |
| Synonym | Advantose FS 95-1,2-13C2, D-(-)-Fructose-1,2-13C2, D-(-)-Levulose-1,2-13C2, D-Arabino-2-hexulose-1,2-13C2, Fructose-1,2-13C2, Fruit Sugar-1,2-13C2, Fujifructo L 95-1,2-13C2, Furucton-1,2-13C2, Hi-Fructo 970-1,2-13C2, Krystar-1,2-13C2, Krystar 300-1,2-13C2, Levulose-1,2-13C2, Nevulose-1,2-13C2, Sugar Fruit-1,2-13C2 |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m0/s1/i2+1,6+1 |
| SMILES | O[13CH2][13C]1(O)OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | (3R,4S,5S)-2-(hydroxy(113C)methyl)(213C)oxane-2,3,4,5-tetrol |
| Molecular Weight (g/mol) | 182.141 |
| Formula Weight | 182.07 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?