missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 8/18 Antibody (KRT8.18/1346), DyLight 650, Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsBeskrivning
Cytokeratin 8/18 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 8/18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow (Intracellular), CyTOF
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Cytokeratin 8/18 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | KRT8.18/1346 |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Formulation | 50 mM Sodium Borate |
| Gene Alias | CARD2, CK8, CK-8, CYK8cytokeratin 8, Cytokeratin-8, K2C8, K8cytokeratin-8, keratin 8, keratin, type II cytoskeletal 8, keratin-8, KO, Type-II keratin Kb8 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Cytoskeleton preparation from HeLa cells |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?