missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 3/2p Antibody (2Q1040(AE5)), Biotin, Novus Biologicals™

Código de producto. 18417721 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18417721 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18417721 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP234844B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 3/2p Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 3/2p in Human, Mouse, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Cytokeratin 3/2p
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone 2Q1040(AE5)
Conjugate Biotin
Formulation PBS
Gene Alias 65 KDa Cytokeratin, CK3, CK-3, cytokeratin-3, Keratin, keratin 3, Keratin, Type II Cytoskeletal 3, Keratin-3, Type II Cytoskeletal 3, Type-II keratin Kb3
Host Species Mouse
Immunogen Rabbit corneal epithelial keratin
Purification Method Ion exchange chromatography
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3850
Target Species Human, Mouse, Bovine, Rabbit
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.