missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 20 Antibody (KRT20/1991) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18351563 Tienda Bio Techne Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
100 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity unitSize
18351563 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18351563 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' NBP308406

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 20 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 20 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antigen Cytokeratin 20
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Peptide Array
Classification Monoclonal
Clone KRT20/1991
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot : 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 ug/mL, Protein Array
Formulation 10mM PBS
Gene Alias CD20, CK20, CK-20, cytokeratin-20, K20cytokeratin 20, keratin 20, keratin, type I cytoskeletal 20, keratin-20, KRT21, MGC35423, Protein IT
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Cytokeratin 20 protein (around aa 196-323) (exact sequence is proprietary)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 54474
Target Species Human
Content And Storage Store at -20 to -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.