missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 19 Antibody (RCK108), DyLight 650, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18400786 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18400786 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18400786 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP197712C

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 19 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 19 in Human, Rat, Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytokeratin 19
Applications Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone RCK108
Conjugate DyLight 650
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias 40-kDa keratin intermediate filament, CK19, CK-19, cytokeratin 19, K19, K1CS, keratin 19, keratin, type I cytoskeletal 19, keratin, type I, 40-kd, Keratin-19, MGC15366
Host Species Mouse
Immunogen Derived by fusion of SP2/0-Ag14 mouse myeloma cells with spleen cells from a BALB/c mouse immunized with a cytoskeletal preparation of human bladder carcinoma cell line T24.
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3880
Target Species Human, Rat, Zebrafish
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.