missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 15 Antibody (LHK15), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18413763 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18413763 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18413763 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP254462JF549

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Cytokeratin 15 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 15 in Human, Rat, Bovine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Cytokeratin 15
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone LHK15
Conjugate Janelia Fluor 549
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CK15, CK-15, cytokeratin 15, cytokeratin-15, K15keratin-15, basic, K1CO, keratin 15, keratin, type I cytoskeletal 15, Keratin-15, keratin-15, beta, KRTB, type I cytoskeletal 15
Host Species Mouse
Immunogen A 17 amino acids synthetic peptide from the C- terminal of Human Cytokeratin 15 (Uniprot: P19012)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3866
Target Species Human, Rat, Bovine
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.