missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytokeratin 14 Antibody (101), DyLight 350, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18370411 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18370411 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18370411 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP289198UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Cytokeratin 14 Monoclonal specifically detects Cytokeratin 14 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Cytokeratin 14
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 101
Conjugate DyLight 350
Formulation 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CK14, CK-14, cytokeratin 14, cytokeratin-14, EBS3, EBS4, K14, keratin 14, keratin 14 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara, Koebner), keratin, type I cytoskeletal 14, Keratin-14, NFJ
Host Species Rabbit
Immunogen This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the human Cytokeratin 14.
Purification Method Protein A purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cell Biology, Cellular Markers
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 3861
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.