missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytokeratin 13 Antibody (KRT13/2850), DyLight 350, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08288UV
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Cytokeratin 13 Monoclonal antibody specifically detects Cytokeratin 13 in Human, Mouse, Rat, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifica
| Cytokeratin 13 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| CK13, CK-13, cytokeratin 13, Cytokeratin-13, K13cytokeratin-13, keratin 13, keratin, type I cytoskeletal 13, keratin-13, MGC161462, MGC3781 | |
| esophageal keratins of rabbit origin | |
| 100 μg | |
| Cell Biology, Cellular Markers | |
| 3860 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KRT13/2850 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Rabbit | |
| Purified |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto