missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytohesin-1 Antibody (2E11), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-22512
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytohesin-1 Monoclonal specifically detects Cytohesin-1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Cytohesin-1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1.0 ug/ml, Flow Cytometry 3 - 5 ug 10^6 cells, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20 | |
| B2-1, cytoadhesin 1, cytohesin 1, cytohesin-1, D17S811ECYTOHESIN-1, FLJ34050, FLJ41900, homolog of secretory protein SEC7, PH, SEC7 and coiled-coil domain-containing protein 1, pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 1, PSCD1, SEC7, SEC7 homolog B2-1 | |
| Mouse | |
| PEG purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| This antibody reacts with Human. | |
| Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 200000000000 | |
| Unconjugated | |
| Q15438 | |
| CYTH1 | |
| Purified, His-tagged cytohesin-1. | |
| 100 μg | |
| Membrane Trafficking and Chaperones | |
| 9267 | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur