missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Novus Biologicals™ Cytochrome P450 4F11 Overexpression Lysate

Produktkod. 18040398 Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 18040398

Brand: Novus Biologicals™ NBP211110

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
The Cytochrome P450 4F11 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_112244. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens Cytochrome P450 4F11, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

For Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.