missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cytochrome C Oxidase subunit 6c Antibody (OTI4B11), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-70430AF488
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cytochrome C Oxidase subunit 6c Monoclonal specifically detects Cytochrome C Oxidase subunit 6c in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Cytochrome C Oxidase subunit 6c | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| COX6C | |
| Full length recombinant protein of human Cytochrome C Oxidase subunit 6c (NP_004365) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 1345.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI4B11 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Cytochrome c oxidase polypeptide VIc, cytochrome c oxidase subunit 6C, cytochrome c oxidase subunit VIc, cytochrome c oxidase subunit VIc preprotein | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur