missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress Cytochalasin B
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molecular Weight (g/mol) | 479.61 g/mol |
| Shipping Condition | Room temperature |
| For Use With (Application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 14930-96-2 |
| Product Type | Natural Products |
| Purity | 98.0% |
| Solubility | DMSO : 83.33 mg/mL (173.75 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣Ethanol : 25 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Phomin |
| Target | Arp2/3 Complex |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?