missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cystatin A Antibody (CSTA/2882), FITC, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18236736 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18236736 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18236736 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP279882F

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Mouse Monoclonal Antibody

Cystatin A Monoclonal specifically detects Cystatin A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Cystatin A
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone CSTA/2882
Conjugate FITC
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias cystatin A (stefin A), cystatin AS, cystatin-A, STF1Cystatin-AS, STFAStefin-A
Gene Symbols CSTA
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant fragment of human Cystatin A protein (around aa 1-98) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P01040)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Tumor Suppressors
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Isotype IgG1 κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.