missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Cynomolgus Monkey CD94 (CAE51857.1) VersaClone cDNA

Product Code. 18422260
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Unit Size:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantity unitSize
18422260 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18422260 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3195

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Gene CD94
Accession Number CAE51857.1
Gene ID (Entrez) 3824
Gene Alias CD94, CD94 antigen, CD94natural killer cells antigen CD94, Killer cell lectin-like receptor subfamily D member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily D, member 1, KLRD1, KP43, NK cell receptor
Content And Storage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Cynomolgus Monkey
Quantity 10 μg
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.