missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Cyclopentadienylmanganese tricarbonyl

Artikelnummer. 11328927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
11328927 25 g 25g
11348927 1 g 1g
11338927 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11328927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038606.14
Request Bulk or Custom Formats

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

CAS: 12079-65-1

Cyclopentadienylmanganese tricarbonyl is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceutical intermediates.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 12079-65-1
MDL Number MFCD00001440
Synonym Tricarbonylcyclopentadienylmanganese

Tekniske data

Melting Point 77°C
Physical Form Crystalline
Quantity 25 g
UN Number UN3466
Formula Weight 204.06
Sensitivity Air Sensitive
Chemical Name or Material Cyclopentadienylmanganese tricarbonyl

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.