missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclin E1 Antibody (5F8C5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-37247-0.025ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Cyclin E1 Monoclonal specifically detects Cyclin E1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
Spezifikation
| Cyclin E1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, Flow Cytometry 1:200 - 1:400, ELISA 1:10000, CyTOF-ready | |
| CCNEcyclin Es, cyclin E1, cyclin Et, G1/S-specific cyclin-E1 | |
| Mouse | |
| 47 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Cancer, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Ovarian Carcinoma Cell Markers | |
| 898 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF | |
| 5F8C5 | |
| Unconjugated | |
| PBS with 0.05% Sodium Azide | |
| CCNE1 | |
| Purified recombinant fragment of human CCNE1 (AA: 307-410) expressed in E. Coli. | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
For Research Use Only
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur