missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclin B1 Antibody (CCNB1/9242R), Novus Biologicals™

Rabbit Monoclonal Antibody

£205.00 - £377.00

Specifikationer

Antigen Cyclin B1
Clone CCNB1/9242R
Concentration 0.2 mg/mL
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Se fler specifikationer

Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18611804
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-23914-20ug
20 μg
£205.00
20µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
18654164
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP3-23914-100ug
100 μg
£377.00
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Beskrivning

Beskrivning

Cyclin B1 Monoclonal antibody specifically detects Cyclin B1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer

Specifikationer

Cyclin B1
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Mitotic Regulators, Myeloid derived Suppressor Cell, Phospho Specific, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
10 mM PBS with 0.05% BSA
891
IgG κ
Protein A or G purified
CCNB1/9242R
Immunohistochemistry-Paraffin : 1-2 μg/mL
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CCNB, cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin B1, G2/mitotic-specific cyclin-B1
His-tagged recombinant hamster Cyclin B1 protein
Primary
Store at 4°C.
Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.