missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclaniliprole, TRC

Codice prodotto. 30363978
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
5 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
25mg
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
30363978 5 mg 5mg
30353433 50 mg 50mg
30363125 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30363978 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC9824905MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1031756-98-5
Molecular Formula C21 H17 Br2 Cl2 N5 O2
Molecular Weight (g/mol) 602.11
Synonym 3-Bromo-N-(2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl)-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 3-Bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloropyridin-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, Cyclaniliprole, IKI 3106, N-[2-Bromo-4-chloro-6-[[α-methyl(cyclopropylmethyl)amino]carbonyl]phenyl]-3-bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide, 1H-Pyrazole-5-carboxamide, 3-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-[[(1-cyclopropylethyl)amino]carbonyl]phenyl]-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-, Cyclaniliprole
IUPAC Name 5-bromo-N-[2-bromo-4-chloro-6-(1-cyclopropylethylcarbamoyl)phenyl]-2-(3-chloropyridin-2-yl)pyrazole-3-carboxamide
SMILES CC(NC(=O)c1cc(Cl)cc(Br)c1NC(=O)c2cc(Br)nn2c3ncccc3Cl)C4CC4

Specifica

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H17Br2Cl2N5O2/c1-10(11-4-5-11)27-20(31)13-7-12(24)8-14(22)18(13)28-21(32)16-9-17(23)29-30(16)19-15(25)3-2-6-26-19/h2-3,6-11H,4-5H2,1H3,(H,27,31)(H,28,32)
Formula Weight 598.9126
Chemical Name or Material Cyclaniliprole
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.