missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyanuric Chloride, TRC

Product Code. 30009449
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
250 g
500 g
Unit Size:
250g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30009449 5 g 5g
30136935 500 g 500g
30003889 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009449 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC9876955G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemical Identifiers

CAS 108-77-0
Molecular Formula C3Cl3N3
Molecular Weight (g/mol) 184.41
Synonym 1,3,5-Trichloro-2,4,6-triazine, 1,3,5-Trichlorotriazine, 2,4,6-Trichloro-1,3,5-triazine, 2,4,6-Trichloro-s-triazine, 2,4,6-Trichloro-sym-triazine, 2,4,6-Trichlorotriazine, Cyanur Chloride, Cyanuric Chloride, Cyanuric Trichloride, Isocyanuric Trichloride, NSC 3512, Solgel W 08, Trichloro-s-triazine, Trichlorocyanidine, Zorugeru W 08, s-Triazine Trichloride, sym-Trichlorotriazine;
IUPAC Name 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine
SMILES Clc1nc(Cl)nc(Cl)n1

Specifications

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C3Cl3N3/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1
Formula Weight 182.9158
Chemical Name or Material Cyanuric Chloride
Product Title
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.