missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXXC5 Antibody, DyLight 350, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18412145 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18412145 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18412145 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176513UV

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CXXC5 Polyclonal antibody specifically detects CXXC5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXXC5
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate DyLight 350
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias CF5, CXXC finger 5, CXXC finger 5 protein, CXXC finger protein 5, CXXC-type zinc finger protein 5, HSPC195, Putative MAPK-activating protein PM08, Putative NF-kappa-B-activating protein 102, retinoid-inducible nuclear factor, RINF, WID, WT1-induced Inhibitor of Dishevelled
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide near the amino terminus of human CXXC5. The immunogen is located within amino acids 30 - 80 of CXXC5. Amino Acid Squence: SVADDTPPPERRNKS
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 51523
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.