missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CXCR3 Antibody (220803) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB1685X
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CXCR3 Monoclonal antibody specifically detects CXCR3 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Especificaciones
| CXCR3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 220803 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD183, CD183 antigen, chemokine (C-X-C motif) receptor 3, chemokine (C-X-C) receptor 3, CKR-L2IP-10 receptor, CMKAR3, C-X-C chemokine receptor type 3, CXC-R3, CXCR-3, G protein-coupled receptor 9CD182, GPR9Mig-R, Interferon-inducible protein 10 receptor, IP10 receptor, IP10-R, Mig receptor, MigR | |
| CHO Chinese hamster ovary cell line transfected with mouse CXCR3, Met1-Leu367, Accession # AAC40163 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, Cytokine Research, GPCR, Immunology, Innate Immunity | |
| 2833 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido