missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL5/ENA-78 Antibody (33160) [mFluor Violet 610 SE], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30735817 Alle ansehen Bio Techne Produkte
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
0.1 mL
missing translation for 'unitSize'
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
30735817 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30735817 missing translation for 'mfr' Novus Biologicals missing translation for 'supplierNo' FAB254MFV610

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CXCL5/ENA-78 Monoclonal antibody specifically detects CXCL5/ENA-78 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCL5/ENA-78
Applications Immunohistochemistry, Western Blot, Neutralization
Classification Monoclonal
Clone 33160
Conjugate mFluor Violet 610 SE
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias chemokine (C-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, ENA-78, ENA-78(1-78), Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78
Host Species Mouse
Immunogen E. coli-derived recombinant human CXCL5/ENA-78, Ala37-Asn114 (predicted), Accession # P42830
Purification Method Protein A or G purified from ascites
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Cell Cycle and Replication, Chemokines and Cytokines
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 6374
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.