missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18370262 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18370262 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18370262 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299401AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 Polyclonal specifically detects CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Western Blot, ELISA
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias chemokine (C-X-C motif) ligand 2, CINC-2a, C-X-C Motif Chemokine 2, GRO2, GRO2 oncogene, GROb, Gro-beta, Growth-regulated protein beta, Macrophage inflammatory protein 2-alpha, melanoma growth stimulatory activity beta, MGSA beta, MGSA-b, MIP2, MIP-2a, MIP2A, MIP2-alpha, SCYB2
Host Species Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 (NP_002080.1; Ala35-Asn107).
Purification Method Affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Biologically Active Proteins, Chemokines and Cytokines, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 2920
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.