missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CX-6258 hydrochloride hydrate, MedChemExpress

Produktkod. 16443487
Encompass_Preferred
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek
10mg
50mg
5mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16443487

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY18095A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress CX-6258 hydrochloride hydrate is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.

CX-6258 hydrochloride hydrate is a potent and kinase selective pan-Pim kinases inhibitor, with IC50s of 5 nM, 25 nM and 16 nM for Pim-1, Pim-2 and Pim-3, respectively.

Specifikationer

Chemical Name or Material CX-6258 hydrochloride hydrate
CAS 1353858-99-7
Color Orange
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C26H27Cl2N3O4
Quantity 50 mg
Solubility Information DMSO : 25 mg/mL (48.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 7.14 mg/mL (13.83 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1NC2=CC=C(Cl)C=C2/C1=C\C3=CC=C(C4=CC=CC(C(N5CCCN(C)CC5)=O)=C4)O3.[H]Cl.O
Molecular Weight (g/mol) 516.42
Formula Weight 516.42
Percent Purity 98.61%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.