missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CW-069, MedChemExpress
Description
CW-069 is an allosteric inhibitor of microtubule motor protein HSET with an IC50 of 75 μM.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | CW-069 |
| CAS | 1594094-64-0 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C23H21IN2O3 |
| Quantity | 5 mg |
| Solubility Information | DMSO : ≥ 52 mg/mL (103.93 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(I)C=C1C(O)=O)[C@@H](NCC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 500.33 |
| Formula Weight | 500.33 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?