missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 15442™

Code produit. 11943282
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 Loops/Pack
Conditionnement:
Pack of 5
Code produit. Quantity unitSize
11943282 5 Loops/Pack Pack of 5
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11943282

Marque: Thermo Scientific™ R4607210

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.

Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.

The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.

Ordering Information:

Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

ATCC® 15442TM*
Description Pseudomonas aeruginosa ATCC™ 15442™
Format Culti-Loops
Product Type Culti-Loops Quality Control Organism
Target Organism Class Gram-negative Rods
Test Type Qualitative QC
Quantity 5 Loops/Pack

*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.