missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cullin 3 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 7W3E3, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18326624 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
100 μg
20 μg
Dimensione della confezione:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
18326624 100 μg 100µL
18359276 20 μg 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18326624 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP315821100UL

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Cullin 3 Monoclonal antibody specifically detects Cullin 3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigen Cullin 3
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 7W3E3
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulation PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3
Gene Alias CUL-3, cullin 3, cullin-3, KIAA0617
Host Species Rabbit
Immunogen A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 669-768 of human Cullin 3 (Q13618).
Purification Method Affinity purified
Quantity 100 μg
Regulatory Status RUO
Research Discipline Apoptosis, Cell Cycle and Replication
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 8452
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.