missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CUGBP2 Antibody (PCRP-CELF2-1E4), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18336495 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18336495 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18336495 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP314271AF700

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

CUGBP2 Monoclonal antibody specifically detects CUGBP2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CUGBP2
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone PCRP-CELF2-1E4
Conjugate Alexa Fluor 700
Dilution Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias BRUNOL3ELAV-type RNA-binding protein 3, Bruno-like protein 3, CELF-2, CUG triplet repeat RNA-binding protein 2, CUG triplet repeat, RNA binding protein 2, CUG triplet repeat, RNA-binding protein 2, CUG-BP- and ETR-3-like factor 2, CUGBP Elav-like family member 2, CUGBP, Elav-like family member 2, CUG-BP2, CUGBP2hNAPOR, Etr-3, ETR3RNA-binding protein BRUNOL-3, NAPOR, NAPOR-2, Neuroblastoma apoptosis-related RNA-binding protein
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CUGBP2 protein (Uniprot: O95319)
Purification Method Protein A or G purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Lipid and Metabolism, Transcription Factors and Regulators
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 10659
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.