missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CTRP7 Antibody, Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18423186 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18423186 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18423186 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP176634AF594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

CTRP7 Polyclonal antibody specifically detects CTRP7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CTRP7
Applications Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Alexa Fluor 594
Formulation 50mM Sodium Borate
Gene Alias C1q and tumor necrosis factor related protein 7, complement-c1q tumor necrosis factor-related protein 7, CTRP7complement C1q tumor necrosis factor-related protein 7, ZACRP7
Host Species Rabbit
Immunogen Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human CTRP7. The immunogen is located within the last 50 amino acids of CTRP7. Amino Acid Squence: YVDTDYLDSISEDDE
Purification Method Peptide affinity purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Chemokines and Cytokines
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 114905
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.