missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STEMCELL Technologies CryoStor™ CS5

Product Code. 17149931
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
100 mL
100 mL Bag
5 x 10 mL
Unit Size:
100mL
Pack of 5
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 17149931

Brand: STEMCELL Technologies 07953

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Animal-component-free, defined cryopreservation medium with 5% DMSO

  • CryoStor™ CS5 is a uniquely formulated serum-free, animal component-free and defined cryopreservation medium containing 5% dimethyl sulfoxide (DMSO)
  • Designed to preserve cells in low temperature environments (-80°C to -196°C), CryoStor™ CS5 provides a safe, protective environment for cells and tissues during the freezing and thawing processes and during storage
  • CryoStor™ CS5 is cGMP-manufactured with USP grade components

Specifica

Cell Type CHO Cells, Mesenchymal Stem and Progenitor Cells, Other, Pluripotent Stem Cells
For Use With (Application) Cryopreservation
Quantity 100 mL Bag
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato