missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ CRT 0105950

missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Descrizione
CRT 0105950 is a potent LIMK1/2 inhibitor (IC50 values are 0.3 and 1 nM at LIMK 1 and 2, respectively). Disrupts microtubule organization, inhibits cofilin phosphorylation and increases α-tubulin acetylation in vitro.
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | 4-[[5-[3-(2-Chloro-4-methylphenyl)-4-pyridinyl]-2-thiazolyl]amino]phenol |
| CAS | 1661845-86-8 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C21H16ClN3OS |
| Purity | 98% |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto