missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ CRSP8 Recombinant Protein

Product Code. 16173662
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Unit Size:
10µg
25µg
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 16173662

missing translation for 'mfr': Abnova™ H00009442P01.10ug

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array

Spezifikation

Accession Number AAH02878
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 9442
Molecular Weight (g/mol) 33.44
Name CRSP8 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH Range 8
Preparation Method In vitro wheat germ expression system
Purification Method Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Quality Control Testing 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantity 10 μg
Source Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MRNKETLEGREKAFIAHFQDNLHSVNRDLNELERLSNLVGKPSENHPLHNSGLLSLDPVQDKTPLYSQLL
Storage Requirements Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gene Alias CRAP34/CRSP34/CRSP8/MGC11274/TRAP37
Common Name MED27
Gene Symbol MED27
Cross Reactivity Human
Species Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt