missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CrkL Antibody [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™

Catalog No. 30734634 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity unitSize
30734634 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 30734634 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. AF5127CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

CrkL Polyclonal antibody specifically detects CrkL in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CrkL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate CoraFluor 1
Formulation PBS
Gene Alias crk-like protein, pCRKL, v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog-like, v-crk sarcoma virus CT10 oncogene homolog (avian)-like
Host Species Goat
Immunogen E. coli-derived recombinant human CrkL, Met1-Glu303, Accession # P46109
Purification Method Antigen Affinity-purified
Quantity 0.1 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Phospho Specific, Signal Transduction
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 1399
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.